Tisk…
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC110014-1G PC110014-250MG
APOSPC110014-1GEA 18850 CZK
APOSPC110014-1G APOSPC110014-250MG
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29058792
CAS číslo: 1648807-88-8