Tisk…
8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC110013-1G PC110013-250MG
APOSPC110013-1GEA 6850 CZK
APOSPC110013-1G APOSPC110013-250MG
8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Vzorec: C₁₀H₅ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32200325
CAS číslo: 2407339-49-3