Tisk…
4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC110012-1G PC110012-250MG
APOSPC110012-1GEA 8010 CZK
APOSPC110012-1G APOSPC110012-250MG
4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄Cl₂F₃N
MW: 266,047 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32200324
CAS číslo: 2407339-48-2