Tisk…
8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC110011-1G PC110011-250MG
APOSPC110011-1GEA 6850 CZK
APOSPC110011-1G APOSPC110011-250MG
8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Vzorec: C₁₀H₅F₄NO
MW: 231,146 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32200323
CAS číslo: 693818-12-1