4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC110010-1G
PC110010-250MG
APOSPC110010-1GEA
8010
CZK
APOSPC110010-1G
APOSPC110010-250MG
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec:
C₁₀H₄ClF₄N MW: 249,592 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32200322 CAS číslo: 693818-13-2 |