Tisk…
7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC110009-1G PC110009-250MG
APOSPC110009-1GEA 7870 CZK
APOSPC110009-1G APOSPC110009-250MG
7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
Vzorec: C₉H₅BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32200321
CAS číslo: 2111860-37-6