7-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC110007-1G
PC110007-250MG
APOSPC110007-1GEA
13460
CZK
APOSPC110007-1G
APOSPC110007-250MG
7-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
7-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Vzorec:
C₉H₄BrClFN MW: 260.49 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32200320 CAS číslo: 2111439-88-2 |