Tisk…
4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC110006-1G PC110006-250MG
APOSPC110006-1GEA 8010 CZK
APOSPC110006-1G APOSPC110006-250MG
4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28010391
CAS číslo: 959071-80-8