Tisk…
3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC110004-1G PC110004-250MG
APOSPC110004-1GEA 14220 CZK
APOSPC110004-1G APOSPC110004-250MG
3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆FNO₂S
MW: 211,213 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28606529
CAS číslo: 1552532-10-1