Tisk…
3-Amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC110003-1G PC110003-250MG
APOSPC110003-1GEA 14220 CZK
APOSPC110003-1G APOSPC110003-250MG
3-Amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆FNO₂S
MW: 211,213 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24496328
CAS číslo: 452910-20-2