Tisk…
3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC110002-1G PC110002-250MG
APOSPC110002-1GEA 5360 CZK
APOSPC110002-1G APOSPC110002-250MG
3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆FNO₂S
MW: 211.213 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12407357
CAS číslo: 1378864-23-3