Tisk…
3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC110001-1G PC110001-250MG
APOSPC110001-1GEA 14220 CZK
APOSPC110001-1G APOSPC110001-250MG
3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆FNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664782
CAS číslo: 874800-63-2