Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)toluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1091-1G PC1091-5G
APOSPC1091-1GEA 2650 CZK
APOSPC1091-1G APOSPC1091-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)toluene 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₆F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368733
CAS číslo: 86256-57-7