Tisk…
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-fluoro-2-(trifluoroMethyl)-4-pyridinecarboxylate, Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
PC10854-1G PC10854-250MG
APOSPC10854-1GEA 17760 CZK
APOSPC10854-1G APOSPC10854-250MG
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)isonicotinate
Vzorec: C₈H₅F₄NO₂
MW: 223.124 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28799126
CAS číslo: 1803834-94-7