Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1082-1G PC1082-5G PC1082-25G
APOSPC1082-1GEA 3060 CZK
APOSPC1082-1G APOSPC1082-5G APOSPC1082-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285.015 g/mol
Bod tání: 77…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368726
CAS číslo: 403646-48-0