Tisk…

2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1076R-100MG PC1076R-1G
APOSPC1076R-100MGEA 827 CZK
APOSPC1076R-100MG APOSPC1076R-1G
2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine 97%
2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine
Vzorec: C₉H₈FN₅
MW: 205,192 g/mol
Bod tání: 201…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052347
CAS číslo: 66088-45-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR