Tisk…
2-Amino-3-fluorobutanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1076D-100MG PC1076D-500MG
APOSPC1076D-100MGEA 5630 CZK
APOSPC1076D-100MG APOSPC1076D-500MG
2-Amino-3-fluorobutanoic acid 97%
2-Amino-3-fluorobutanoic acid
Vzorec: C₄H₈FNO₂
Bod tání: 186…187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077450
CAS číslo: 50885-01-3