Tisk…
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10738-1G PC10738-250MG PC10738-5G
APOSPC10738-1GEA 1660 CZK
APOSPC10738-1G APOSPC10738-250MG APOSPC10738-5G
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₂BrF₅O
MW: 276.986 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28738359
CAS číslo: 1807078-27-8