2-(4-Amino-3-fluoro-5-nitrophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC10737-1G
PC10737-250MG
APOSPC10737-1GEA
1660
CZK
APOSPC10737-1G
APOSPC10737-250MG
2-(4-Amino-3-fluoro-5-nitrophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(4-Amino-3-fluoro-5-nitrophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Vzorec:
C₉H₅F₇N₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32066747 CAS číslo: 2366994-16-1 |