2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC10736-1G
PC10736-250MG
PC10736-5G
APOSPC10736-1GEA
1580
CZK
APOSPC10736-1G
APOSPC10736-250MG
APOSPC10736-5G
2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Vzorec:
C₉H₄BrF₇O MW: 341,02 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32066741 CAS číslo: 1917307-13-1 |