Tisk…
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10729-1G PC10729-250MG
APOSPC10729-1GEA 18620 CZK
APOSPC10729-1G APOSPC10729-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrFINO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28739556
CAS číslo: 1807173-41-6