2'-Amino-4'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline, 1-(2-Amino-4-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 1-(2-Amino-4-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC10723-250MG
PC10723-100MG
APOSPC10723-250MGEA
5230
CZK
APOSPC10723-250MG
APOSPC10723-100MG
2'-Amino-4'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-4'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₅ClF₃NO MW: 223.58 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21781429 CAS číslo: 1448858-54-5 |