Tisk…
Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10715-5G PC10715-1G
APOSPC10715-5GEA 9100 CZK
APOSPC10715-5G APOSPC10715-1G
Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Vzorec: Pd·3C₂₄H₉F₁₈P
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25372942
CAS číslo: 1130784-80-3