Tisk…
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoroprop-1-yl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Fluoroprop-1-yl tosylate, 3-Fluoropropyl 4-methylbenzenesulphonate
PC10714-25G PC10714-5G
APOSPC10714-25GEA 17390 CZK
APOSPC10714-25G APOSPC10714-5G
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Vzorec: C₁₀H₁₃FO₃S
Bod varu: 84 °C (2 mm Hg)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01658062
CAS číslo: 312-68-5