Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: [2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile, 2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl cyanide
PC1071-1G PC1071-5G
APOSPC1071-1GEA 2780 CZK
APOSPC1071-1G APOSPC1071-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅BrF₃NO
MW: 280.041 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368724
CAS číslo: 886763-17-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III