Tisk…
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)pyrazine
PC10701-1G PC10701-5G
APOSPC10701-1GEA 3940 CZK
APOSPC10701-1G APOSPC10701-5G
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₁₁H₆ClFN₄
MW: 248,644 g/mol
Bod tání: 284…287 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16606068
CAS číslo: 1257535-23-1