Tisk…
1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10696-1G PC10696-250MG
APOSPC10696-1GEA 20470 CZK
APOSPC10696-1G APOSPC10696-250MG
1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
Vzorec: C₇H₄Cl₂F₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11500247
CAS číslo: 403496-62-8