Tisk…
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-3-iodobenzotrifluoride
PC10681-1G PC10681-250MG PC10681-5G
APOSPC10681-1GEA 5100 CZK
APOSPC10681-1G APOSPC10681-250MG APOSPC10681-5G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₃I
MW: 364.929 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08543940
CAS číslo: 939758-31-3
UN: 3261
ADR: 8 III