Tisk…
3'-Bromo-2'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-6-(trifluoroacetyl)anisole, 1-(3-Bromo-2-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC10679-1G PC10679-250MG PC10679-5G
APOSPC10679-1GEA 11180 CZK
APOSPC10679-1G APOSPC10679-250MG APOSPC10679-5G
3'-Bromo-2'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283.042 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26407434
CAS číslo: 1820639-77-7