Tisk…
3,3,3-Trifluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10676-25G PC10676-1G PC10676-5G
APOSPC10676-25GEA 21790 CZK
APOSPC10676-25G APOSPC10676-1G APOSPC10676-5G
3,3,3-Trifluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
3,3,3-Trifluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Vzorec: C₁₀H₁₁F₃O₃S
Bod varu: 120…122 °C (1 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16620595
CAS číslo: 2342-67-8