Tisk…
1-Bromo-4-[1-(trifluoromethyl)cycloprop-1-yl]benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10675-1G PC10675-5G
APOSPC10675-1GEA 5000 CZK
APOSPC10675-1G APOSPC10675-5G
1-Bromo-4-[1-(trifluoromethyl)cycloprop-1-yl]benzene
1-Bromo-4-[1-(trifluoromethyl)cycloprop-1-yl]benzene
Vzorec: C₁₀H₈BrF₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16817615
CAS číslo: 1227160-18-0