2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Cyano-3-hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)salicylonitrile, 2-Cyano-5-(trifluoromethyl)phenol
PC10674-1G
PC10674-250MG
PC10674-5G
APOSPC10674-1GEA
8930
CZK
APOSPC10674-1G
APOSPC10674-250MG
APOSPC10674-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₄F₃NO MW: 187,119 g/mol Bod tání: 118…119 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13186735 CAS číslo: 81465-88-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...