3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(Hydroxymethyl)-2-iodobenzotrifluoride, [3-Iodo-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC10672-1G
PC10672-5G
PC10672-250MG
APOSPC10672-1GEA
4960
CZK
APOSPC10672-1G
APOSPC10672-5G
APOSPC10672-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₆F₃IO MW: 302.032 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18398175 CAS číslo: 372120-52-0 |