Tisk…
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10671-10G PC10671-1G PC10671-5G PC10671-25G
APOSPC10671-10GEA 15410 CZK
APOSPC10671-10G APOSPC10671-1G APOSPC10671-5G APOSPC10671-25G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185384
CAS číslo: 372120-55-3