Tisk…
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Carboxy-2-iodobenzotrifluoride, 3-Iodo-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
PC10668-1G PC10668-5G PC10668-25G
APOSPC10668-1GEA 827 CZK
APOSPC10668-1G APOSPC10668-5G APOSPC10668-25G
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₃IO₂
MW: 316.016 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18398157
CAS číslo: 1034690-61-3