Tisk…
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10664-1G PC10664-5G
APOSPC10664-1GEA 3110 CZK
APOSPC10664-1G APOSPC10664-5G
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₄S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00523745
CAS číslo: 400-23-7