Tisk…
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-3-bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene, 4-Amino-3-bromo-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone
PC10663-1G PC10663-250MG PC10663-5G
APOSPC10663-1GEA 3310 CZK
APOSPC10663-1G APOSPC10663-250MG APOSPC10663-5G
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 95%
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Vzorec: C₇H₄BrF₃N₂O₄S
Bod tání: 147 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22628762
CAS číslo: 156425-42-2