Tisk…
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Diaminophenyl trifluoromethyl sulphone, 1,2-Diamino-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
PC10662-1G PC10662-250MG PC10662-5G
APOSPC10662-1GEA 5960 CZK
APOSPC10662-1G APOSPC10662-250MG APOSPC10662-5G
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine 95%
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₇F₃N₂O₂S
Bod tání: 109…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00491700
CAS číslo: 2355-16-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III