5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC10660-1G
PC10660-250MG
APOSPC10660-1GEA
5560
CZK
APOSPC10660-1G
APOSPC10660-250MG
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole 95%
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole
Vzorec:
C₈H₅F₃N₂O₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22628760 CAS číslo: 1417341-55-9 |