2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC10659-1G
PC10659-250MG
APOSPC10659-1GEA
21790
CZK
APOSPC10659-1G
APOSPC10659-250MG
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
Vzorec:
C₇H₉FN₂·ClH Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD17214195 CAS číslo: 1257535-11-7 |