Tisk…
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Carboxy-3-fluoro-6-methylpyridine, 3-Fluoro-6-methylpicolinic acid
PC10658-1G PC10658-250MG
APOSPC10658-1GEA 15940 CZK
APOSPC10658-1G APOSPC10658-250MG
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD17214194
CAS číslo: 1256806-43-5