Tisk…
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Carboxy-5-fluoro-2-methoxypyridine, 5-Fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
PC10656-1G PC10656-5G
APOSPC10656-1GEA 3480 CZK
APOSPC10656-1G APOSPC10656-5G
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₃
MW: 171,126 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04972399
CAS číslo: 884494-82-0