Tisk…
6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-3-fluoropyridine-5-carboxylic acid, 6-Chloro-5-fluoropyridine-3-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-chloro-3-fluoropyridine
PC10650-1G PC10650-250MG
APOSPC10650-1GEA 1450 CZK
APOSPC10650-1G APOSPC10650-250MG
6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226507
CAS číslo: 38186-86-6