Tisk…
4-Fluoro-2-iodophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10631-1G PC10631-5G PC10631-25G
APOSPC10631-1GEA 622 CZK
APOSPC10631-1G APOSPC10631-5G APOSPC10631-25G
4-Fluoro-2-iodophenol 95%
4-Fluoro-2-iodophenol
Vzorec: C₆H₄FIO
MW: 237.998 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD15527539
CAS číslo: 2713-29-3