Tisk…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)-o-toluoyl chloride, 2-(Chlorocarbonyl)-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC1063-1G PC1063-5G
APOSPC1063-1GEA 3740 CZK
APOSPC1063-1G APOSPC1063-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 95+%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631544
CAS číslo: 261951-93-3
UN: 1760
ADR: 8,III