Perfluoro-3-methoxypropanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC10622-250MG
PC10622-5G
APOSPC10622-250MGEA
4500
CZK
APOSPC10622-250MG
APOSPC10622-5G
Perfluoro-3-methoxypropanoic acid 98%
Perfluoro-3-methoxypropanoic acid
Vzorec:
C₄HF₇O₃ Bod varu: 126 °C (740 mm Hg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00507228 CAS číslo: 377-73-1 UN: 3265 ADR: 8,III |