3-Amino-4,4,4-trifluorobutanamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Amino-4,4,4-trifluorobutyramide
PC10615-1G
PC10615-25G
PC10615-5G
APOSPC10615-1GEA
2710
CZK
APOSPC10615-1G
APOSPC10615-25G
APOSPC10615-5G
3-Amino-4,4,4-trifluorobutanamide
3-Amino-4,4,4-trifluorobutanamide
Vzorec:
C₄H₇F₃N₂O Bod tání: 120…121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368716 CAS číslo: 453-32-7 |