Tisk…
4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: α,α-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxybenzyl alcohol, 4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-ol
PC10607-1G PC10607-5G
APOSPC10607-1GEA 11410 CZK
APOSPC10607-1G APOSPC10607-5G
4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)phenol 95%
4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)phenol
Vzorec: C₉H₆F₆O₂
MW: 260.133 g/mol
Bod tání: 122.5…123.5 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01050148
CAS číslo: 836-79-3