Tisk…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-1H,1H,2H,2H-perfluorooctane
PC10602-1G PC10602-5G
APOSPC10602-1GEA 622 CZK
APOSPC10602-1G APOSPC10602-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrF₁₃
MW: 427.001 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840352
CAS číslo: 161583-34-2