Tisk…
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10600-1G PC10600-250MG
APOSPC10600-1GEA 9260 CZK
APOSPC10600-1G APOSPC10600-250MG
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClFNO₄S
MW: 239,609 g/mol
Bod tání: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368711
CAS číslo: 887266-98-0
UN: 3261
ADR: 8,III